Learn More
4-Chloro-N-phénylbutyramide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15426168
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. Quantité unitSize
15426168 250 mg 250mg
15416168 1 g 1g
2 options
Code produit. 15426168
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H59762.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7578-45-2
Formule moléculaire C10H12ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 197.662
Numéro MDL MFCD01357318
Clé InChI GJMGKNWSRKDALN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloro-n-phenylbutyramide, n-phenyl-4-chlorobutanamide, 4-chloro-n-phenyl-butyramide
CID PubChem 5106095
Nom IUPAC 4-chloro-N-phénylbutanamide
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC(=O)CCCCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-N-phenylbutyramide
Quantité 250 mg
Poids de la formule 197.66
Pourcentage de pureté 97%