Learn More
Chlorhydrate de 4-chloro-O-tolylhydrazine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10169222
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10169222 1 g 1g
10022422 10 g 10g
10072404 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10169222 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SB01504DA
 Article restreint
Expédition estimée: 24-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 19690-59-6
Formule moléculaire C7H10Cl2N2
Poids moléculaire (g/mol) 193.071
Numéro MDL MFCD00012944
Clé InChI VBVZXWFQHFXJJK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloro-2-methylphenyl hydrazine hydrochloride, 1-4-chloro-2-methylphenyl hydrazine hydrochloride, 4-chloro-2-tolylhydrazine hydrochloride, 4-chloro-2-methylphenylhydrazine, chloride, 4-chloro-2-tolylhydrazine hcl, 5-chloro-2-hydrazinotoluene hydrochloride, hydrazine, 4-chloro-2-methylphenyl-, hydrochloride 1:1
CID PubChem 3084321
Nom IUPAC (4-chloro-2-méthylphényl)hydrazine ;chlorhydrate
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)Cl)NN.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(4-Chloro-2-methylphenyl)hydrazine hydrochloride
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire ClC6H3(CH3)NHNH2·HCl
Quantité 1 g
Poids de la formule 193.08
Pourcentage de pureté 97%