Learn More
4-Chloro Perphénazine, TRC
Code produit 30356577
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30356577 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30356577 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC3791505MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro Perphenazine
CAS 875256-24-9
Formule moléculaire C21H26ClN3OS
Quantité 5 mg
Synonyme 4-[3-[4-Chlorophenothiazin-10-yl]propyl]-1-piperazineethanol, 4-[3-(4-Chloro-10H-phenothiazin-10-yl)propyl]-1-piperazineethanol
Formule InChI InChI=1S/C21H26ClN3OS/c22-17-5-3-7-19-21(17)27-20-8-2-1-6-18(20)25(19)10-4-9-23-11-13-24(14-12-23)15-16-26/h1-3,5-8,26H,4,9-16H2
SMILES OCCN1CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4c(Cl)cccc24)CC1
Nom IUPAC 2-[4-[3-(4-clorofenotiazin-10-il)propil]piperazin-1-il]etanol
Poids moléculaire (g/mol) 403.97