Learn More
4-Chloroaniline (4-Chlorophénylamine), TRC
Code produit 30134903
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
100mg
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30134903 5 g 5g
30040681 1 g 1g
30040579 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30134903 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC3775005G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-47-8
Formule moléculaire C6 H6 Cl N
Poids moléculaire (g/mol) 127.57
Synonyme Aniline, p-chloro- (8CI), 4-Chlorobenzenamine, 1-Amino-4-chlorobenzene, 4-Amino-1-chlorobenzene, 4-Aminochlorobenzene, 4-Chloro-1-aminobenzene, 4-Chloroaniline, 4-Chlorophenylamine, NSC 36941, p-Aminochlorobenzene, p-Chloroaniline, p-Chlorophenylamine
Nom IUPAC 4-chloroaniline
SMILES Nc1ccc(Cl)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloroaniline
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C6H6ClN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2
Poids de la formule 127.0189
Pourcentage de pureté >95%