Learn More
4-chloroaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10355930 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
1kg
500g
5g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10355930 1 kg Flacon en verre 1kg
10080740 5 g Flacon en verre 5g
10677632 100 g Flacon en verre 100g
10090740 500 g Flacon en verre 500g
10267263 5 kg Bouteille en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10355930 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 108590010
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 106-47-8 | C6H6ClN | 127.57 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-47-8
Formule moléculaire C6H6ClN
Poids moléculaire (g/mol) 127.57
Numéro MDL MFCD00007835
Clé InChI QSNSCYSYFYORTR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-chloroaniline, 4-chlorobenzenamine, p-chloraniline, benzenamine, 4-chloro, p-chlorophenylamine, 4-chlorophenylamine, para-chloroaniline, 1-amino-4-chlorobenzene, p-aminochlorobenzene, 4-aminochlorobenzene
CID PubChem 7812
ChEBI CHEBI:20331
Nom IUPAC 4-chloroaniline
SMILES C1=CC(=CC=C1N)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloroaniline
Point de fusion 68.0°C to 72.0°C
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
Couleur Beige à marron-violet
% max. CAS 100.0
Quantité 1 kg
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Solide cristallin
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Formule linéaire ClC6H4NH2
Viscosité 1.2 mPa.s (90°C)
Beilstein 12,607
Merck Index 15,2118
Point d’ébullition 232.0°C
Informations sur la solubilité Solubility in water: 3g/L in water (20°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol, ether, acetone and, carbon disulfide
Poids de la formule 127.57
Pourcentage de pureté 98%