Learn More
4-chloroaniline, extra pure, SLR, Fisher Chemical
Code produit 10630331 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10630331 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10630331 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur C/4600/48
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Point de fusion 68°C
CAS 106-47-8
Couleur Marron
Quantité 100 g
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Forme physique Solide
Formule moléculaire C6H6ClN
Numéro MDL 7835
Point d’ébullition 232°C
Clé InChI QSNSCYSYFYORTR-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=CC=C(Cl)C=C1
Nom IUPAC 4-chloroaniline
Poids moléculaire (g/mol) 127.57
Poids de la formule 127.57g/mol
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Chloroaniline
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Hazard Statement
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Precautionary Statement
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.