Learn More
4-chloroanisole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15770819 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15770819 100 g Flacon en verre 100g
10462780 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15770819 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 170151000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 623-12-1 | C7H7ClO | 142.58 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 623-12-1
Formule moléculaire C7H7ClO
Poids moléculaire (g/mol) 142.58
Clé InChI YRGAYAGBVIXNAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloroanisole, benzene, 1-chloro-4-methoxy, p-chloroanisole, p-chlorophenyl methyl ether, anisyl chloride, anisole, p-chloro, p-chloromethoxybenzene, 4-chlorophenol methyl ether, 1-chloro-4-methoxy-benzene, unii-0f18bly08q
CID PubChem 12167
Nom IUPAC 1-chloro-4-méthoxybenzène
SMILES COC1=CC=C(C=C1)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloroanisole
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -18.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.1600g/mL
Point d’ébullition 198.0°C to 202.0°C
Point d’éclair 78°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClC6H4OCH3
Indice de réfraction 1.5340 to 1.5360
Quantité 100 g
Beilstein 06,186
Gravité spécifique 1.16
Informations sur la solubilité Solubility in water: immiscible.
Poids de la formule 142.58
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide