Learn More
4-chlorobenzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10357560 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Unit Size:
100g
1kg
250g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
10357560 100 g Flacon en verre 100g
10397700 250 g Flacon en verre 250g
10523701 1 kg Flacon en verre 1kg
11944801 5 kg Récipient en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10357560 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 150441000
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
View all promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 104-88-1 | C7H5ClO | 140.57 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 104-88-1
Formule moléculaire C7H5ClO
Poids moléculaire (g/mol) 140.57
Clé InChI AVPYQKSLYISFPO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-chlorobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-chloro, benzaldehyde, p-chloro, p-chlorobenzenecarboxaldehyde, 4-chloro-benzaldehyde, 4-chlorobenzenaldehyde, 4-chloro benzaldehyde, ccris 857, para-chlorobenzaldehyde, unii-e67727up9z
CID PubChem 7726
ChEBI CHEBI:28105
Nom IUPAC 4-chlorobenzaldéhyde
SMILES C1=CC(=CC=C1C=O)Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Chlorobenzaldehyde
Point de fusion >46.0°C
Couleur Blanc à jaune
Densité 1.1960g/mL
Point d’ébullition 214.0°C
Point d’éclair 88°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClC6H4CHO
Quantité 100 g
Beilstein 07,235
Gravité spécifique 1.196
Informations sur la solubilité Solubility in water: 935mg/l (20°C)
Poids de la formule 140.57
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Masse cristalline
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Chlorobenzaldehyde
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Hazard Statement
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Precautionary Statement
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.