Learn More
4-chlorobenzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10523701 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
100g
1kg
250g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10523701 1 kg Flacon en verre 1kg
10357560 100 g Flacon en verre 100g
10397700 250 g Flacon en verre 250g
11944801 5 kg Récipient en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10523701 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 150440010
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 104-88-1 | C7H5ClO | 140.57 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 104-88-1
Formule moléculaire C7H5ClO
Poids moléculaire (g/mol) 140.57
Clé InChI AVPYQKSLYISFPO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-chlorobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-chloro, benzaldehyde, p-chloro, p-chlorobenzenecarboxaldehyde, 4-chloro-benzaldehyde, 4-chlorobenzenaldehyde, 4-chloro benzaldehyde, ccris 857, para-chlorobenzaldehyde, unii-e67727up9z
CID PubChem 7726
ChEBI CHEBI:28105
Nom IUPAC 4-chlorobenzaldéhyde
SMILES C1=CC(=CC=C1C=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chlorobenzaldehyde
Point de fusion >46.0°C
Couleur Blanc à jaune
Densité 1.1960g/mL
Point d’ébullition 214.0°C
Point d’éclair 88°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClC6H4CHO
Quantité 1 kg
Beilstein 07,235
Gravité spécifique 1.196
Informations sur la solubilité Solubility in water: 935mg/l (20°C)
Poids de la formule 140.57
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Masse cristalline