Learn More
4-chlorobenzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11485083
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11485083 5000 g 5000g
11475083 250 g 250g
11465083 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11485083 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12757.0I
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 104-88-1 | C7H5ClO | 140.566 g/mol
4-Chlorobenzaldehyde is used as an intermediate for the manufacture of dyestuffs, optical brighteners, pharmaceuticals, agricultural chemicals and metal finishing products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-chlorobenzaldéhyde est utilisé comme intermédiaire pour la fabrication de colorants, de brillants optiques, de produits pharmaceutiques, de produits chimiques agricoles et de produits de finition métallique.
Solubilité
Soluble dans l’eau (0,94 g/l).
Remarques
Sensible à l’air. Entreposer dans un endroit frais et sec, dans un récipient hermétiquement fermé. Endroit bien ventilé. Conserver à l’abri de l’air et de l’agent oxydant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 104-88-1
Formule moléculaire C7H5ClO
Poids moléculaire (g/mol) 140.566
Numéro MDL MFCD00003379
Clé InChI AVPYQKSLYISFPO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-chlorobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-chloro, benzaldehyde, p-chloro, p-chlorobenzenecarboxaldehyde, 4-chloro-benzaldehyde, 4-chlorobenzenaldehyde, 4-chloro benzaldehyde, ccris 857, para-chlorobenzaldehyde, unii-e67727up9z
CID PubChem 7726
ChEBI CHEBI:28105
Nom IUPAC 4-chlorobenzaldéhyde
SMILES C1=CC(=CC=C1C=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chlorobenzaldehyde
Point de fusion 45°C to 49°C
Point d’ébullition 213°C to 214°C
Point d’éclair 88°C (190°F)
Odeur Pungent
Quantité 5000 g
Numéro UN UN3077
Beilstein 385858
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water (0.94g/L).
Poids de la formule 140.57
Pourcentage de pureté 98%