Learn More
4-Chlorobenzaldéhyde, TRC
Code produit 30356473
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30356473 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30356473 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC3647355G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chlorobenzaldehyde
CAS 104-88-1
Formule moléculaire C7 H5 Cl O
Quantité 5 g
Synonyme Benzaldehyde, p-chloro- (8CI), 4-Chlorobenzaldehyde, 4-Formylphenyl chloride, NSC 2078, p-Chlorobenzaldehyde, p-Chlorobenzenecarboxaldehyde, p-Chlorophenylaldehyde, para-Chlorobenzaldehyde
Formule InChI InChI=1S/C7H5ClO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-5H
SMILES Clc1ccc(C=O)cc1
Nom IUPAC 4-chlorobenzaldéhyde
Poids moléculaire (g/mol) 140.57
Poids de la formule 140.0029