Learn More
4-Chlorobenzamide, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11444884 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
6 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11444884 10 g 10g
15644450 10 g 6 pièces
11454884 50 g 50g
11464884 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11444884 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13809.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 619-56-7 | C7H6ClNO | 155.58 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 619-56-7
Formule moléculaire C7H6ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 155.58
Numéro MDL MFCD00007993
Clé InChI BLNVISNJTIRAHF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-chlorobenzamide, benzamide, 4-chloro, 4-chloro-benzamide, p-chlorobenzoic acid amide, benzamide, p-chloro, unii-260cv6k0mr, benzamide, p-chloro-6ci,7ci,8ci, 4-chloranylbenzamide, pubchem3619, 4-chlorobenzenecarboxamide
CID PubChem 12084
Nom IUPAC 4-chlorobenzamide
SMILES NC(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chlorobenzamide
Point de fusion 176°C to 180°C
Quantité 10 g
Beilstein 774622
Poids de la formule 155.58
Pourcentage de pureté ≥98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Chlorobenzamide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Chlorobenzamide