Learn More
Hydriodide de 4-chlorobenzamidine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11434633
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11434633 5 g 5g
11424633 1 g 1g
11444633 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11434633 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11571.06
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 115297-57-9 | C7H8ClIN2 | 282.509 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 115297-57-9
Formule moléculaire C7H8ClIN2
Poids moléculaire (g/mol) 282.509
Numéro MDL MFCD00051987
Clé InChI YMEVGWRZEYGNJO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chlorobenzamidine hydroiodide, 4-chlorobenzimidamide hydroiodide, 4-chlorobenzamidine hydriodide, chlorophenamidine hydroiodide, 4-chlorobenzenecarboximidamide hydroiodide, acmc-1bu33, benzenecarboximidamide,4-chloro-,hydriodide 1:1, benzenecarboximidamide,4-chloro-, hydriodide 1:1
CID PubChem 2734221
Nom IUPAC 4-Chlorobenzènecarboximidamide ; hydroiodure
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=N)N)Cl.I
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chlorobenzamidine hydriodide
Point de fusion ∼235°C (decomposition)
Quantité 5 g
Beilstein 8280383
Poids de la formule 282.51
Pourcentage de pureté 96%