Learn More
Chlorhydrate de 4-chlorobenzamidine, 95 %, ACROS Organics
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
Conditionnement:
5g
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Chlorobenzamidine hydrochloride |
| Point de fusion | 244.0°C to 245.0°C |
| Quantité | 5 g |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Plage de pourcentage du dosage | 94 to max. 106% min. (Argentometry) |
| Formule linéaire | ClC6H4C(=NH)NH2·HCl |
| Poids de la formule | 191.06 |
| Pourcentage de pureté | 95% |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 4-Chlorobenzamidine hydrochloride
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.