Learn More
Chlorhydrate de 4-chlorobenzène-1-carboximidamide, 95+ %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Chlorobenzene-1-carboximidamide hydrochloride |
| Quantité | 10 g |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Plage de pourcentage du dosage | 95% |
| Formule linéaire | ClC6H4C(=NH)NH2.HCl |
| Poids de la formule | 191.06 |
| Pourcentage de pureté | 95% |