Learn More
Acide 4-chlorobenzèneboronique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11467577
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11467577 25 g 25g
11447577 1 g 1g
11457577 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11467577 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15657.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1679-18-1 | C6H6BClO2 | 156.37 g/mol
Used as a GC reagent for diols. It is a reagent used for palladium-catalyzed direct arylation, cyclopalladation, tandem-type Pd(II)-catalyzed oxidative Heck reaction and intramolecular C-H amidation, copper-mediated ligandless aerobic fluoroalkylation, Pd-catalyzed arylative cyclization, ruthenium catalyzed direct arylation, ligand-free copper-catalyzed coupling reactions and regioselective arylation and alkynylation by Suzuki-Miyaura and Sonogashira cross-coupling reactions. Also in as a reagent in the preparation of catalysts for Suzuki-Miyaura cross-coupling, palladium(II) thiocarboxamide complexes as Suzuki coupling catalysts, Biaryls by Suzuki reactions of aryl chlorides, bromides, and iodides with arylboronic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé comme réactif GC pour les diols. Il s’agit d’un réactif utilisé pour l’arylation directe catalysée par le palladium, la cyclopalladation, la réaction de Heck oxydative de type tandem catalysée par Pd(II) et l’amidation C-H intramoléculaire, la fluoroalkylation aérobie sans ligands médiée par le cuivre, la cyclisation arylative catalysée par le Pd, l’arylation directe catalysée par le ruthénium, les réactions de couplage direct catalysées par le cuivre sans ligand, ainsi que l’arylation et l’alkynylation par réactions de couplage croisé Suzuki-Miyaura et Sonogashira. Également comme réactif dans la préparation de catalyseurs pour le couplage croisé Suzuki-Miyaura, dans les complexes de thiocarboxamide de palladium(II) comme catalyseurs de couplage, comme biaryles par les réactions Suzuki des chlorures, bromures et iodures d’aryle avec des acides arylboroniques.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau. Soluble dans le DMSO.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1679-18-1
Formule moléculaire C6H6BClO2
Poids moléculaire (g/mol) 156.37
Numéro MDL MFCD00039137
Clé InChI CAYQIZIAYYNFCS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chlorophenyl boronic acid, 4-chlorobenzeneboronic acid, p-chlorophenylboronic acid, benzeneboronic acid, p-chloro, p-chlorobenzeneboronic acid, boronic acid, 4-chlorophenyl, boronic acid, p-chlorophenyl, 4-chlorophenyl boranediol, 4-chlorophenylbornic acid
CID PubChem 74299
Nom IUPAC Acide 4(-chlorophényl)boronique
SMILES OB(O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chlorobenzeneboronic acid
Point de fusion 268°C to 277°C
Quantité 25 g
Beilstein 2936346
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water. Soluble in DMSO.
Poids de la formule 156.38
Pourcentage de pureté ≥98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Chlorobenzeneboronic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: (p-Chlorophenyl)metaboric acid