Learn More
Acide 4-chlorobenzèneboronique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Chlorobenzeneboronic Acid |
| CAS | 1679-18-1 |
| Formule moléculaire | C6H6BClO2 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | B-(4-chlorophenyl)boronic Acid, p-Chlorobenzeneboronic Acid, (4-Chlorophenyl)boronic Acid, (p-Chlorophenyl)boronic Acid, 4-Chlorobenzeneboronic Acid, NSC 25408, p-Chlorobenzeneboronic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H6BClO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,9-10H |
| SMILES | OB(O)c1ccc(Cl)cc1 |
| Nom IUPAC | Acide 4(-chlorophényl)boronique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 156.37 |
| Poids de la formule | 156.0149 |