Learn More
Hydrate de sel de sodium de l’acide 4-chlorobenzène sulfonique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11464294
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11464294 25 g 25g
11454294 5 g 5g
11474294 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11464294 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12583.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 14752-66-0 | C6H4ClNaO2S | 198.60 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14752-66-0
Formule moléculaire C6H4ClNaO2S
Poids moléculaire (g/mol) 198.60
Numéro MDL MFCD00035602
Clé InChI JFXAUUFCZJYLJF-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium 4-chlorobenzenesulfinate, 4-chlorobenzenesulfinic acid sodium salt, sodium 4-chlorobenzene sulfinate, unii-x2u129fz4n, sodium p-chlorobenzenesulphinate, sodium 4-chlorobenzene-1-sulfinate, 4-chlorobenzene sulfinic acid sodium, 4-chlorobenzenesulfinic acid sodium salt hydrate, p-chlorobenzenesulfinic acid, sodium salt, acmc-1cin1
CID PubChem 23664783
Nom IUPAC Sodium ; 4-Chlorobenzènesulfinate
SMILES [Na+].[O-]S(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chlorobenzenesulfinic acid sodium salt hydrate
Point de fusion >300°C
Quantité 25 g
Beilstein 3575604
Poids de la formule 198.60 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 97%