Learn More
Alfa Aesar™ 4-Chlorobenzenesulfonamide, 98%
Code produit 11422748
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11422748 500 g 500g
11412748 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11422748 Fournisseur Alfa Aesar™ Code fournisseur A16735.36
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 98-64-6
Formule moléculaire C6H6ClNO2S
Poids moléculaire (g/mol) 191.63
Numéro MDL MFCD00007936
Clé InChI HHHDJHHNEURCNV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-chlorobenzenesulfonamide, benzenesulfonamide, 4-chloro, p-chlorobenzenesulfamide, 4-chlorophenylsulfonamide, p-chlorophenylsulfonamide, 4-chlorobenzenesulphonamide, benzenesulfonamide, p-chloro, usaf ma-3, 4-chlorobenzene-1-sulfonamide, 4-chloro-benzenesulfonamide
CID PubChem 66824
Nom IUPAC 4-chlorobenzene-1-sulfonamide
SMILES NS(=O)(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chlorobenzenesulfonamide
Point de fusion 144°C to 148°C
Quantité 500 g
Beilstein 1308891
Poids de la formule 191.64
Pourcentage de pureté 98%