Learn More
4-chlorobenzènesulfonamide, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10530001 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10530001 100 g Flacon en plastique 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10530001 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 108631000
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chlorobenzenesulfonamide
Note relative au nom 98+%
CAS 98-64-6
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 144.0°C to 148.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule moléculaire C6H6ClNO2S
Formule linéaire ClC6H4SO2NH2
Numéro MDL MFCD00007936
Quantité 100 g
Beilstein 11, 55
Synonyme p-chlorobenzenesulfonamide, benzenesulfonamide, 4-chloro, p-chlorobenzenesulfamide, 4-chlorophenylsulfonamide, p-chlorophenylsulfonamide, 4-chlorobenzenesulphonamide, benzenesulfonamide, p-chloro, usaf ma-3, 4-chlorobenzene-1-sulfonamide, 4-chloro-benzenesulfonamide
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in 10% naoh
Clé InChI HHHDJHHNEURCNV-UHFFFAOYSA-N
SMILES NS(=O)(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Nom IUPAC 4-chlorobenzènesulfonamide
Poids moléculaire (g/mol) 191.63
CID PubChem 66824
Poids de la formule 191.63
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Chlorobenzenesulfonamide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.