Learn More
4-Chlorobenzènesulfonamide, TRC
Code produit 30358427
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30358427 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30358427 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC3645101G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chlorobenzenesulfonamide
CAS 98-64-6
Formule moléculaire C6 H6 Cl N O2 S
Quantité 1 g
Synonyme Benzenesulfonamide, 4-chloro- (9CI, ACI), 4-Chlorobenzenesulfonamide (ACI), Benzenesulfonamide, p-chloro- (6CI, 7CI, 8CI), 4-Chlorobenzezne sulfonamide, 4-Chlorophenylsulfonamide, ADD 55051, NSC 403674, NSC 9913, p-Chlorobenzenesulfamide, p-Chlorobenzenesulfonamide, p-Chlorophenylsulfonamide, Chlorpropamide Imp. A (EP 7.0)
Formule InChI InChI=1S/C6H6ClNO2S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,(H2,8,9,10)
SMILES NS(=O)(=O)c1ccc(Cl)cc1
Nom IUPAC 4-chlorobenzènesulfonamide
Poids moléculaire (g/mol) 191.64
Poids de la formule 190.9808