Learn More
Alfa Aesar™ 4-Chlorobenzenesulfonyl chloride, 97%
Code produit 11483993
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11483993 100 g -
11493993 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11483993 Fournisseur Alfa Aesar™ Code fournisseur A10271.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 98-60-2
Formule moléculaire C6H4Cl2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 211.06
Numéro MDL MFCD00007439
Clé InChI ZLYBFBAHAQEEQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chlorobenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-chloro, p-chlorophenylsulfonyl chloride, p-chlorobenzenesulfonyl chloride, 4-chlorobenzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, p-chloro, p-chlorbenzensulfochlorid, 4-chlorophenylsulfonyl chloride, 4-chlorobenzenesulphonyl chloride, 4-chloro-benzenesulfonyl chloride
CID PubChem 7398
Nom IUPAC 4-chlorobenzene-1-sulfonyl chloride
SMILES ClC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chlorobenzenesulfonyl chloride
Point de fusion 49°C to 54°C
Point d’ébullition 141°C (15 mmHg)
Point d’éclair 107°C (224°F)
Quantité 100 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 511583
Poids de la formule 211.07
Pourcentage de pureté 97%