Learn More
Alfa Aesar™ 4-Chlorobenzenesulfonyl chloride, 97%
Artikelnummer. 11493993
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Packungsgröße:
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité Packungsgröße
11493993 500 g 500g
11483993 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11493993 Lieferant Alfa Aesar™ Lieferanten-Nr. A10271.36
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 98-60-2
Formule moléculaire C6H4Cl2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 211.06
Numéro MDL MFCD00007439
Clé InChI ZLYBFBAHAQEEQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chlorobenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-chloro, p-chlorophenylsulfonyl chloride, p-chlorobenzenesulfonyl chloride, 4-chlorobenzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, p-chloro, p-chlorbenzensulfochlorid, 4-chlorophenylsulfonyl chloride, 4-chlorobenzenesulphonyl chloride, 4-chloro-benzenesulfonyl chloride
CID PubChem 7398
Nom IUPAC 4-chlorobenzene-1-sulfonyl chloride
SMILES ClC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Spezifikation
Nom chimique ou matériau 4-Chlorobenzenesulfonyl chloride
Point de fusion 49°C to 54°C
Point d’ébullition 141°C (15 mmHg)
Point d’éclair 107°C (224°F)
Quantité 500 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 511583
Poids de la formule 211.07
Pourcentage de pureté 97%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.