Learn More
Chlorure de 4-chlorobenzènesulfonyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10407190 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10407190 5 g Flacon en verre 5g
10714661 25 g Flacon en verre 25g
10367620 100 g Flacon en plastique 100g
10032020 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10407190 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 158560050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 98-60-2 | C6H4Cl2O2S | 211.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98-60-2
Formule moléculaire C6H4Cl2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 211.06
Numéro MDL MFCD00007439
Clé InChI ZLYBFBAHAQEEQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chlorobenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-chloro, p-chlorophenylsulfonyl chloride, p-chlorobenzenesulfonyl chloride, 4-chlorobenzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, p-chloro, p-chlorbenzensulfochlorid, 4-chlorophenylsulfonyl chloride, 4-chlorobenzenesulphonyl chloride, 4-chloro-benzenesulfonyl chloride
CID PubChem 7398
Nom IUPAC Chlorure de 4-chlorobenzènesulfonyle
SMILES ClC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chlorobenzenesulfonyl chloride
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 50°C to 52°C
Point d’éclair 107°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClC6H4SO2Cl
Quantité 5 g
Beilstein 11, 55
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water
Poids de la formule 211.07
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Chlorobenzenesulfonyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.