Learn More
Chlorure de 4-chlorobenzènesulfonyle, TRC
Code produit 30359444
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30359444 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30359444 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC2534961G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chlorobenzenesulfonyl Chloride
CAS 98-60-2
Formule moléculaire C6H4Cl2O2S
Quantité 1 g
Synonyme 4-Chlorobenzene-1-sulfonyl Chloride, 4-Chlorophenylsulfonyl Chloride, NSC 6956, p-Chlorobenzenesulfonyl Chloride, p-Chlorophenylsulfonyl Chloride
Formule InChI InChI=1S/C6H4Cl2O2S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H
SMILES Clc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Cl
Nom IUPAC Chlorure de 4-chlorobenzènesulfonyle
Poids moléculaire (g/mol) 211.07