Learn More
4-Chlorobenzhydrazide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11413894
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
100 g
Conditionnement:
100g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11413894 100 g 100g
11403894 5 g 5g
11304759 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11413894 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11911.22
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 536-40-3 | C7H7ClN2O | 170.60 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 536-40-3
Formule moléculaire C7H7ClN2O
Poids moléculaire (g/mol) 170.60
Numéro MDL MFCD00007603
Clé InChI PKBGHORNUFQAAW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chlorobenzhydrazide, 4-chlorobenzoylhydrazine, 4-chlorobenzoic hydrazide, p-chlorobenzohydrazide, 4-chlorobenzoic acid hydrazide, p-chlorobenzoylhydrazine, p-chlorobenzoic hydrazide, p-chlorobenzoyl hydrazide, 4-chlorobenzoyl hydrazide, p-chlorobenzoic acid, hydrazide
CID PubChem 10816
Nom IUPAC 4-chlorobenzohydrazide
SMILES NNC(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chlorobenzhydrazide
Point de fusion 162°C to 166°C
Quantité 100 g
Beilstein 511154
Poids de la formule 170.6
Pourcentage de pureté 98%