Learn More
4-2Acide chlorobenzo[b]thiophène--carboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15485797
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15485797 5 g 5g
15475797 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15485797 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33015.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-07-2026
Ajouter au panier
CAS: 23967-57-9 | C9H5ClO2S | 212.647 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 23967-57-9
Formule moléculaire C9H5ClO2S
Poids moléculaire (g/mol) 212.647
Numéro MDL MFCD06655155
Clé InChI IPAXPERGAMNMIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chlorobenzo b thiophene-2-carboxylic acid, 4-chloro-benzo b thiophene-2-carboxylic acid, benzo b thiophene-2-carboxylic acid, 4-chloro, 4-chloro benzo b thiophene-2-carboxylic acid, 4-chlorobenzothiophene-2-carboxylate, 4-chlorobenzothiophene-2-carboxylic acid, 2-carboxy-4-chlorobenzo b thiophene, 4-chloro-2-benzo b thiophenecarboxylic acid
CID PubChem 3854516
Nom IUPAC Acide 4-chloro-1-benzothiophene-2-carboxylique
SMILES C1=CC2=C(C=C(S2)C(=O)O)C(=C1)Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Point de fusion ∼233°C (sublimation)
Quantité 5 g
Poids de la formule 212.65
Pourcentage de pureté 97%