Learn More
4-chlorobenzonitrile, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11481878
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11481878 250 g 250g
11471878 50 g 50g
11461878 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11481878 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14524.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 623-03-0 | C7H4ClN | 137.57 g/mol
4-Chlorobenzonitrile is used to prepare a red pigment for plastics. It is also used in the preparation of amides in organic synthesis. Further, it is used as an intermediate of dye and active pharmaceutical ingredients.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-chlorobenzonitrile est utilisé pour préparer un pigment rouge pour les plastiques. Il est également utilisé dans la préparation dʼamides en synthèse organique. De plus, il est utilisé comme intermédiaire de colorant et dʼingrédients pharmaceutiques actifs.
Solubilité
Soluble dans l’alcool et l’éther. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 623-03-0
Formule moléculaire C7H4ClN
Poids moléculaire (g/mol) 137.57
Numéro MDL MFCD00001813
Clé InChI GJNGXPDXRVXSEH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-chlorobenzonitrile, benzonitrile, 4-chloro, p-cyanochlorobenzene, benzonitrile, p-chloro, 4-cyanochlorobenzene, nitril kyseliny p-chlorbenzoove, p-chlorbenzonitrile, unii-4z0hgp3a8a, pcbn, 4-chloro benzonitrile
CID PubChem 12163
Nom IUPAC 4-chlorobenzonitrile
SMILES ClC1=CC=C(C=C1)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chlorobenzonitrile
Point de fusion 90°C to 94°C
Densité 1.2
Quantité 250 g
Odeur Almond-like
Beilstein 1072122
Point d’ébullition 222°C to 224°C
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol and ether. Insoluble in water.
Poids de la formule 137.57
Pourcentage de pureté 99%