Learn More
4-chlorobenzonitrile, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10722105 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10722105 500 g Flacon en plastique 500g
10321703 25 g Flacon en plastique 25g
10705991 100 g Flacon en plastique 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10722105 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 151875000
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 623-03-0 | C7H4ClN | 137.57 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 623-03-0
Formule moléculaire C7H4ClN
Poids moléculaire (g/mol) 137.57
Numéro MDL MFCD00001813
Clé InChI GJNGXPDXRVXSEH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-chlorobenzonitrile, benzonitrile, 4-chloro, p-cyanochlorobenzene, benzonitrile, p-chloro, 4-cyanochlorobenzene, nitril kyseliny p-chlorbenzoove, p-chlorbenzonitrile, unii-4z0hgp3a8a, pcbn, 4-chloro benzonitrile
CID PubChem 12163
Nom IUPAC 4-chlorobenzonitrile
SMILES ClC1=CC=C(C=C1)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chlorobenzonitrile
Point de fusion 91°C to 94°C
% min. CAS 98.5
Couleur Blanc à jaune
% max. CAS 100.0
Densité 108g/mL
Quantité 500 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en plastique
Forme physique Flocons ou morceaux
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Formule linéaire ClC6H4CN
Beilstein 09, 341
Point d’ébullition 223°C
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 137.57
Pourcentage de pureté 99%