Learn More
4-Chlorobenzonitrile, TRC
Code produit 30349322
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30349322 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30349322 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC427640500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chlorobenzonitrile
CAS 623-03-0
Formule moléculaire C7H4ClN
Quantité 500 mg
Synonyme Benzonitrile, 4-chloro- (9CI, ACI), 4-Chlorobenzonitrile (ACI), Benzonitrile, p-chloro- (8CI), 1-Chloro-4-benzonitrile, 1-Chloro-4-cyanobenzene, 1-Cyano-4-chlorobenzene, 4-Chlorobenzenitrile, 4-Chlorobenzonitril, 4-Chlorocyanobenzene, 4-Chlorophenyl cyanide, 4-Cyanochlorobenzene, 4-Cyanophenyl chloride, NSC 6111, p-Chlorobenzonitrile, p-Chlorocyanobenzene, p-Cyanochlorobenzene
Formule InChI InChI=1S/C7H4ClN/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4H
SMILES N#CC1=CC=C(Cl)C=C1
Nom IUPAC 4-chlorobenzonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 137.57
Poids de la formule 137.0032