Learn More
4-chlorobenzophénone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11498047
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11498047 500 g 500g
11488047 100 g 100g
11408057 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11498047 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17458.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 134-85-0 | C13H9ClO | 216.664 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 134-85-0
Formule moléculaire C13H9ClO
Poids moléculaire (g/mol) 216.664
Numéro MDL MFCD00000622
Clé InChI UGVRJVHOJNYEHR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chlorobenzophenone, 4-chlorophenyl phenyl methanone, p-chlorobenzophenone, methanone, 4-chlorophenyl phenyl, benzophenone, 4-chloro, p-cbp, unii-wih1iz728u, 4-chloro benzophenone, 4-chlorophenyl-phenylmethanone, wih1iz728u
CID PubChem 8653
Nom IUPAC (4-chlorophényl)-phénylméthanone
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=C(C=C2)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chlorobenzophenone
Point de fusion 75°C to 77°C
Point d’ébullition 332°C
Point d’éclair 143°C (289°F)
Quantité 500 g
Beilstein 512043
Poids de la formule 216.67
Pourcentage de pureté 99%