Learn More
4-Chlorobenzophénone, TRC
Code produit 30133817
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30133817 10 g 10g
30003701 5 g 5g
30012920 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30133817 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC36448510G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 134-85-0
Formule moléculaire C13 H9 Cl O
Poids moléculaire (g/mol) 216.66
Synonyme (4-Chlorophenyl)phenylmethanone, 4-Chlorobenzophenone, Meclozine Hydrochloride Imp. C (EP)
Nom IUPAC (4-chlorophényl)-phénylméthanone
SMILES Clc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chlorobenzophenone
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C13H9ClO/c14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
Poids de la formule 216.0342
Pourcentage de pureté >95%