Learn More
4-Chlorobenzotrifluorure, 98%
Product Code. 10091020 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
25 mL
250 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
missing translation for 'unitSize'
1L
250mL
25mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement unitSize
10091020 250 mL Flacon en verre 250mL
10224230 25 mL Flacon en verre 25mL
10035913 1 L Flacon en verre 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10091020 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 108732500
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS : 98-56-6 | C₇H₄ClF₃| 180,56 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 98-56-6
Formule moléculaire C7H4ClF3
Poids moléculaire (g/mol) 180.56
Numéro MDL MFCD00000627
Clé InChI QULYNCCPRWKEMF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chlorobenzotrifluoride, p-chlorobenzotrifluoride, 1-chloro-4-trifluoromethyl benzene, benzene, 1-chloro-4-trifluoromethyl, 4-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, para-chlorobenzotrifluoride, p-chlorophenyl trifluoromethane, p-chloro-a,a,a-trifluorotoluene, pcbtf, p-chlorotrifluoromethylbenzene
CID PubChem 7394
Nom IUPAC 1-chloro-4-(trifluorométhyl)benzène
SMILES C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Chlorobenzotrifluoride
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -36.0°C
Couleur Incolore
Densité 1.3500g/mL
Point d’ébullition 136.0°C to 138.0°C
Point d’éclair 47°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClC6H4CF3
Indice de réfraction 1.4453 to 1.4473
Quantité 250 mL
Merck Index 15, 2127
Gravité spécifique 1.35
Viscosité 0.67 mPa.s (38°C)
Poids de la formule 180.56
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Chlorobenzotrifluoride
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement