Learn More
4-Chlorobenzotrifluorure, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11462138
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11462138 2500 g 2500g
11442138 100 g 100g
11452138 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11462138 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15154.0E
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 98-56-6 | C7H4ClF3 | 180.554 g/mol
4-Chlorobenzotrifluoride acts as an important intermediate for dyes. It is used as an active component of polyurethane finishes. It is also used in adhesives, pigments, sealant chemicals, paints and coatings. Further, it is used as an environmental friendly solvent for cleaning or degreasing and dielectric fluid. It has a high capacity to dissolve inks, which is used in the printing industry. In addition to this, it is also used as xylene replacement in cleaners, thinners and other aromatic hydrocarbon blends.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-chlorobenzotrifluorure agit comme un intermédiaire important pour les colorants. Il est utilisé comme composant actif de finitions du polyuréthane. Il est également utilisé dans les adhésifs, les pigments, les produits chimiques de scellage, les peintures et les revêtements. De plus, il est utilisé comme solvant respectueux de l’environnement pour le nettoyage ou le dégraissage et le fluide diélectrique. Sa grande capacité à dissoudre les encres est exploitée dans l’industrie de l’impression. En outre, il est également utilisé en remplacement du xylène dans les nettoyants, les diluants et autres mélanges d’hydrocarbures aromatiques.
Solubilité
Miscible au chloroforme. Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Sensible à la lumière. Incompatible avec le diméthylsulfonate de sodium, les bases fortes et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98-56-6
Formule moléculaire C7H4ClF3
Poids moléculaire (g/mol) 180.554
Numéro MDL MFCD00000627
Clé InChI QULYNCCPRWKEMF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chlorobenzotrifluoride, p-chlorobenzotrifluoride, 1-chloro-4-trifluoromethyl benzene, benzene, 1-chloro-4-trifluoromethyl, 4-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, para-chlorobenzotrifluoride, p-chlorophenyl trifluoromethane, p-chloro-a,a,a-trifluorotoluene, pcbtf, p-chlorotrifluoromethylbenzene
CID PubChem 7394
Nom IUPAC 1-chloro-4-(trifluorométhyl)benzène
SMILES C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chlorobenzotrifluoride
Point de fusion -36°C
Densité 1.346
Point d’ébullition 136°C to 138°C
Point d’éclair 47°C (116°F)
Indice de réfraction 1.446
Quantité 2500 g
Numéro UN UN2234
Beilstein 510203
Merck Index 14,2126
Informations sur la solubilité Miscible with chloroform. Slightly miscible with water.
Poids de la formule 180.56
Pourcentage de pureté ≥98%