Learn More
Chlorure de 4-chlorobenzoyl, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11467797
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11467797 100 g 100g
11477797 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11467797 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16325.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 122-01-0 | C7H4Cl2O | 175.008 g/mol
Le chlorure de 4-chlorobenzoyl a été utilisé pour synthétiser le CoA 4-chlorobenzoyl en le faisant réagir avec le CoA dans le tampon KHCO3. Le chlorure de 4-chlorobenzoyl peut être utilisé dans les études suivantes : acylation du benzène à l’aide de différents catalyseurs d’acide solide tels que l’acide dodécatungstophosphorique (DTPA), l’argile DTPA / K-10, K-10, amberlite, amberlyst-15, indion-130, argile Filtrol-24 et zirconium sulfaté, préparation de 1-(4-chlorobenzoyl)-2, 7-diméthoxynaphtalène, préparation de CoA 4-chlorobenzoyl, par réaction avec le CoA dans le tampon KHCO3, préparation de 1-aryloxyacétyl-4-(4-chlorobenzoyl)-semicarbazides.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de 4-chlorobenzoyl a été utilisé pour synthétiser le CoA 4-chlorobenzoyl en le faisant réagir avec le CoA dans le tampon KHCO3.Le chlorure de 4-chlorobenzoyl peut être utilisé dans les études suivantes : acylation du benzène à l’aide de différents catalyseurs d’acide solide tels que l’acide dodécatungstophosphorique (DTPA), l’argile DTPA / K-10, K-10, amberlite, amberlyst-15, indion-130, argile Filtrol-24 et zirconium sulfaté, préparation de 1-(4-chlorobenzoyl)-2, 7-diméthoxynaphtalène, préparation de CoA 4-chlorobenzoyl, par réaction avec le CoA dans le tampon KHCO3, préparation de 1-aryloxyacétyl-4-(4-chlorobenzoyl)-semicarbazides.
Solubilité
Réagit avec de l’eau.Réagit avec l’alcool.
Remarques
Sensible à l’humidité.Stockez-le dans un endroit frais.Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.Conserver à l’abri des agents oxydants forts, de l’eau, de l’humidité, de l’alcool, des bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 122-01-0
Formule moléculaire C7H4Cl2O
Poids moléculaire (g/mol) 175.008
Numéro MDL MFCD00000686
Clé InChI RKIDDEGICSMIJA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzoyl chloride, 4-chloro, p-chlorobenzoyl chloride, para-chlorobenzoyl chloride, 4-chlorobenzoic acid chloride, 4-chlorobenzoylchloride, 4-chloro benzoyl chloride, benzoylchloride, 4-chloro, benzoyl chloride, p-chloro, ccris 8935, pcboc
CID PubChem 8501
ChEBI CHEBI:60716
Nom IUPAC Chlorure de 4-chlorobenzoyl
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chlorobenzoyl chloride
Point de fusion 12°C to 14°C
Densité 1.377
Point d’ébullition 221°C to 222°C
Point d’éclair 105°C (221°F)
Odeur Acrid
Indice de réfraction 1.578
Quantité 100 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 471606
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Reacts with water. Reacts with alcohol.
Poids de la formule 175.01
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Chlorobenzoyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Chlorobenzoyl chloride