Learn More
Chlorure de 4-chlorobenzoyl, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11384749
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11384749 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11384749 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16325.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Le chlorure de 4-chlorobenzoyl a été utilisé pour synthétiser le CoA 4-chlorobenzoyl en le faisant réagir avec le CoA dans le tampon KHCO3. Le chlorure de 4-chlorobenzoyl peut être utilisé dans les études suivantes : acylation du benzène à l’aide de différents catalyseurs d’acide solide tels que l’acide dodécatungstophosphorique (DTPA), l’argile DTPA / K-10, K-10, amberlite, amberlyst-15, indion-130, argile Filtrol-24 et zirconium sulfaté, préparation de 1-(4-chlorobenzoyl)-2, 7-diméthoxynaphtalène, préparation de CoA 4-chlorobenzoyl, par réaction avec le CoA dans le tampon KHCO3, préparation de 1-aryloxyacétyl-4-(4-chlorobenzoyl)-semicarbazides.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de 4-chlorobenzoyl a été utilisé pour synthétiser le CoA 4-chlorobenzoyl en le faisant réagir avec le CoA dans le tampon KHCO3.Le chlorure de 4-chlorobenzoyl peut être utilisé dans les études suivantes : acylation du benzène à l’aide de différents catalyseurs d’acide solide tels que l’acide dodécatungstophosphorique (DTPA), l’argile DTPA / K-10, K-10, amberlite, amberlyst-15, indion-130, argile Filtrol-24 et zirconium sulfaté, préparation de 1-(4-chlorobenzoyl)-2, 7-diméthoxynaphtalène, préparation de CoA 4-chlorobenzoyl, par réaction avec le CoA dans le tampon KHCO3, préparation de 1-aryloxyacétyl-4-(4-chlorobenzoyl)-semicarbazides.
Solubilité
Réagit avec de l’eau.Réagit avec l’alcool.
Remarques
Sensible à l’humidité.Stockez-le dans un endroit frais.Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.Conserver à l’abri des agents oxydants forts, de l’eau, de l’humidité, de l’alcool, des bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chlorobenzoyl chloride
CAS 122-01-0
Point de fusion 12°C to 14°C
Densité 1.377
Point d’ébullition 221°C to 222°C
Point d’éclair 105°C
Odeur Acrid
Formule moléculaire C7H4Cl2O
Indice de réfraction 1.578
Numéro MDL MFCD00000686
Quantité 25 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 471606
Sensibilité Moisture sensitive
Synonyme benzoyl chloride, 4-chloro, p-chlorobenzoyl chloride, para-chlorobenzoyl chloride, 4-chlorobenzoic acid chloride, 4-chlorobenzoylchloride
Informations sur la solubilité Reacts with water. Reacts with alcohol.
Clé InChI RKIDDEGICSMIJA-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Nom IUPAC Chlorure de 4-chlorobenzoyl
Poids moléculaire (g/mol) 175.01
CID PubChem 8501
ChEBI CHEBI:60716
Poids de la formule 175.01
Pourcentage de pureté 98%