Learn More
Chlorure de 4-chlorobenzoyle, 99+%
Code produit 11974981 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
2.50L
500mL
5mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11974981 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10041650 5 mL Flacon en verre 5mL
10377170 100 mL Flacon en verre 100mL
10407550 500 mL Flacon en verre 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11974981 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 150190025
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS : 122-01-0 | C₇H₄Cl₂O| 175,01 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 122-01-0
Formule moléculaire C7H4Cl2O
Poids moléculaire (g/mol) 175.01
Clé InChI RKIDDEGICSMIJA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzoyl chloride, 4-chloro, p-chlorobenzoyl chloride, para-chlorobenzoyl chloride, 4-chlorobenzoic acid chloride, 4-chlorobenzoylchloride, 4-chloro benzoyl chloride, benzoylchloride, 4-chloro, benzoyl chloride, p-chloro, ccris 8935, pcboc
CID PubChem 8501
ChEBI CHEBI:60716
Nom IUPAC Chlorure de 4-chlorobenzoyl
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chlorobenzoyl chloride
Point de fusion 12.0°C to 14.0°C
Couleur Incolore
Densité 1.3700g/mL
Point d’ébullition 222.0°C
Point d’éclair 105°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClC6H4COCl
Indice de réfraction 1.5770 to 1.5790
Quantité 2.5 L
Beilstein 09,341
Gravité spécifique 1.37
Informations sur la solubilité Solubility in water: hydrolyses. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and acetone
Poids de la formule 175.01
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Chlorobenzoyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
RUO– À des fins de recherche uniquement