Learn More
Chlorure de 4-chlorobenzoyle, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 4-Chlorobenzoyl Chloride |
| CAS | 122-01-0 |
| Formule moléculaire | C7H4Cl2O |
| Quantité | 100 g |
| Synonyme | 4-Chloro-benzoyl Chloride, p-Chloro-benzoyl Chloride, 4-Chlorobenzoic Acid Chloride, p-Chlorobenzoyl Chloride, para-Chlorobenzoyl Chloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H4Cl2O/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H |
| SMILES | ClC(=O)c1ccc(Cl)cc1 |
| Nom IUPAC | Chlorure de 4-chlorobenzoyl |
| Poids moléculaire (g/mol) | 175.01 |
| Poids de la formule | 173.9639 |