Learn More
Chlorure de 4-chlorobenzoyle, TRC
Code produit 30362966
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30362966 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30362966 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC36444025G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chlorobenzoyl Chloride
CAS 122-01-0
Formule moléculaire C7H4Cl2O
Quantité 25 g
Synonyme 4-Chloro-benzoyl Chloride, p-Chloro-benzoyl Chloride, 4-Chlorobenzoic Acid Chloride, p-Chlorobenzoyl Chloride, para-Chlorobenzoyl Chloride
Formule InChI InChI=1S/C7H4Cl2O/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H
SMILES ClC(=O)c1ccc(Cl)cc1
Nom IUPAC Chlorure de 4-chlorobenzoyl
Poids moléculaire (g/mol) 175.01
Poids de la formule 173.9639