Learn More
Chlorure de 4-chlorobenzoyl-d4, CDN
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-chloro-2,3,5,6-tetradeuteriobenzoyl chloride |
| CAS | 87367-51-9 |
| Formule moléculaire | C7 2H4 Cl2 O |
| Quantité | 0.25 g |
| Formule InChI | InChI=1 S/C7H4Cl2O/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4 H/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(C(=O)Cl)c([2 H])c([2 H])c1Cl |
| Nom IUPAC | cloruro de 4-cloro-2,3,5,6-tetradeuteriobenzoilo |
| Poids moléculaire (g/mol) | 179.037 |
| Poids de la formule | 177,989 g/mol |
| Pourcentage de pureté | 98 atomes % D, minimum 98 % Pureté chimique |