Learn More
4-chlorobenzoylacétonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Pharmaceutical Intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Intermédiaires pharmaceutiques.
Solubilité
Soluble dans le dichlorométhane, l’éther, l’acétate d’éthyle et le méthanol
Remarques
Stocker à -20°C. Conserver le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Chlorobenzoylacetonitrile |
| Point de fusion | 128°C to 132°C |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 743368 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in Dichloromethane,Ether,Ethyl Acetate and Methanol |
| Poids de la formule | 179.61 |
| Pourcentage de pureté | 98% |