Learn More
4-Chlorobenzoylacétonitrile, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Chlorobenzoylacetonitrile |
| CAS | 4640-66-8 |
| Formule moléculaire | C9 H6 Cl N O |
| Quantité | 5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H6ClNO/c10-8-3-1-7(2-4-8)9(12)5-6-11/h1-4H,5H2 |
| SMILES | Clc1ccc(cc1)C(=O)CC#N |
| Nom IUPAC | 3-(4-chlorophényl)-3-oxopropanenitrile |
| Poids moléculaire (g/mol) | 179.6 |
| Poids de la formule | 179.0138 |