Learn More
4-Chlorobenzoylacétonitrile, TRC
Code produit 30362333
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30362333 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30362333 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC36502510G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chlorobenzoylacetonitrile
CAS 4640-66-8
Formule moléculaire C9 H6 Cl N O
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C9H6ClNO/c10-8-3-1-7(2-4-8)9(12)5-6-11/h1-4H,5H2
SMILES Clc1ccc(cc1)C(=O)CC#N
Nom IUPAC 3-(4-chlorophényl)-3-oxopropanenitrile
Poids moléculaire (g/mol) 179.6
Poids de la formule 179.0138