Learn More
Alcool 4-chlorobenzylique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10142660 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10142660 25 g Flacon en verre 25g
10733641 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10142660 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 108770250
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 873-76-7 | C7H7ClO | 142.58 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 873-76-7
Formule moléculaire C7H7ClO
Poids moléculaire (g/mol) 142.58
Numéro MDL MFCD00004652
Clé InChI PTHGDVCPCZKZKR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chlorobenzyl alcohol, 4-chlorophenyl methanol, p-chlorobenzyl alcohol, benzenemethanol, 4-chloro, 4-chlorobenzenemethanol, 4-chlorobenzylalcohol, benzyl alcohol, p-chloro, 4-chlorobenzylic alcohol, unii-gf8bs53b6v, ccris 5120
CID PubChem 13397
Nom IUPAC (4-chlorophényl)méthanol
SMILES C1=CC(=CC=C1CO)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chlorobenzyl alcohol
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 69.0°C to 72.0°C
Couleur Beige à blanc
Point d’ébullition 234.0°C
Point d’éclair 70°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClC6H4CH2OH
Quantité 25 g
Beilstein 06, 444
Fieser 07,59
Informations sur la solubilité Solubility in water: 2.5g/L in water (20°C)
Poids de la formule 142.58
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Aiguilles cristallines ou poudre