Learn More
Alcool 4-chlorobenzyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11460423
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11460423 100 g 100g
11450423 25 g 25g
11470423 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11460423 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11504.22
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 873-76-7 | C7H7ClO | 142.582 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
L’alcool de 4-chlorobenzyl agit comme réactif pour la protection des groupes carboxyles comme les esters de 4-chlorobenzyl, plus stables à l’acide que les esters benzyliques correspondants. Il est utilisé comme solvant dans le décapant pour peinture et les revêtements à base d’eau. Il agit comme agent de durcissement. Il est également utilisé dans les produits pharmaceutiques, les cosmétiques, les conservateurs, ainsi que les agents aromatiques et de parfum.
Solubilité
Soluble dans l’eau (2,5 mg/ml à20°C) et dans le méthanol.
Remarques
Conserver dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l’écart des substances incompatibles telles que les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 873-76-7
Formule moléculaire C7H7ClO
Poids moléculaire (g/mol) 142.582
Numéro MDL MFCD00004652
Clé InChI PTHGDVCPCZKZKR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chlorobenzyl alcohol, 4-chlorophenyl methanol, p-chlorobenzyl alcohol, benzenemethanol, 4-chloro, 4-chlorobenzenemethanol, 4-chlorobenzylalcohol, benzyl alcohol, p-chloro, 4-chlorobenzylic alcohol, unii-gf8bs53b6v, ccris 5120
CID PubChem 13397
Nom IUPAC (4-chlorophényl)méthanol
SMILES C1=CC(=CC=C1CO)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chlorobenzyl alcohol
Point de fusion 68°C to 72°C
Point d’ébullition 234°C
Quantité 100 g
Beilstein 636502
Informations sur la solubilité Soluble in water (2.5mg/ml at 20°C),and methanol.
Poids de la formule 142.59
Pourcentage de pureté 99%