Learn More
Cyanure de 4-chlorobenzyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10355740 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
250 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Unit Size:
100g
250g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
10355740 5 g Flacon en verre 5g
10080870 100 g Flacon en verre 100g
10102760 250 g Flacon en verre 250g
10000890 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10355740 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 108810050
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 140-53-4 | C8H6ClN | 151.6 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 140-53-4
Formule moléculaire C8H6ClN
Poids moléculaire (g/mol) 151.6
Numéro MDL MFCD00001918
Clé InChI IVYMIRMKXZAHRV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chlorobenzyl cyanide, 4-chlorophenyl acetonitrile, 4-chlorophenylacetonitrile, 2-4-chlorophenyl acetonitrile, p-chlorobenzyl cyanide, 4-chlorobenzeneacetonitrile, benzeneacetonitrile, 4-chloro, p-chlorophenyl acetonitrile, p-chlorophenylacetonitrile, 4-chlorobenzylcyanide
CID PubChem 241582
ChEBI CHEBI:17346
Nom IUPAC 2-(4-chlorophényl)acétonitrile
SMILES C1=CC(=CC=C1CC#N)Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Chlorobenzyl cyanide
Note relative au nom 98+%
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 29°C to 30°C
Couleur Incolore à jaune
Point d’ébullition 265°C to 267°C
Point d’éclair 133°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClC6H4CH2CN
Indice de réfraction 1.5415 to 1.5435
Quantité 5 g
Beilstein 09, 448
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in acetone and alcohol
Poids de la formule 151.6
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide après fusion
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Chlorobenzyl cyanide
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.