Learn More
4-Chlorobenzyl Cyanure, TRC
Code produit 30012724
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30012724 10 g 10g
30137280 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30012724 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC36472010G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 140-53-4
Formule moléculaire C8 H6 Cl N
Poids moléculaire (g/mol) 151.59
Synonyme (4-Chlorophenyl)acetonitrile, Sibutramine Hydrochloride Monohydrate Imp. E (Pharmeuropa), Benzeneacetonitrile, 4-chloro- (9CI, ACI), 4-Chlorobenzeneacetonitrile (ACI), Acetonitrile, (p-chlorophenyl)- (7CI, 8CI), (p-Chlorophenyl)acetonitrile, 2-(4-Chlorophenyl)acetonitrile, 4-Chlorobenzyl cyanide, 4-Chlorobenzyl nitrile, NSC 49108, p-Chlorbenzylnitrile, p-Chloro-α-cyanotoluene, p-Chlorobenzyl cyanide
Nom IUPAC 2-(4-chlorophényl)acétonitrile
SMILES Clc1ccc(CC#N)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau (4-Chlorophenyl)acetonitrile
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C8H6ClN/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10/h1-4H,5H2
Poids de la formule 151.0189