Learn More
4-chlorobenzyl mercaptan, 98 %
Code produit 11488707
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11488707 100 g 100g
11354749 5 g 5g
11478707 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11488707 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19876.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6258-66-8
Formule moléculaire C7H7ClS
Poids moléculaire (g/mol) 158.64
Numéro MDL MFCD00004870
Clé InChI GKQXPTHQTXCXEV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chlorobenzyl mercaptan, 4-chlorobenzenemethanethiol, 4-chlorobenzylmercaptan, 4-chlorophenyl methanethiol, p-chlorobenzyl mercaptan, benzenemethanethiol, 4-chloro, p-chlorotoluene-alpha-thiol, 4-chloro benzyl mercaptan, 4-chlor-benzylthiol, 4-chlorobenzyl thiol
CID PubChem 80409
Nom IUPAC (4-chlorophényl)méthanethiol
SMILES SCC1=CC=C(Cl)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chlorobenzyl mercaptan
Point de fusion 19°C to 20°C
Densité 1.202
Quantité 100 g
Odeur Stench
Indice de réfraction 1.5895
Numéro UN UN2810
Beilstein 606496
Point d’ébullition 234°C
Poids de la formule 158.65
Pourcentage de pureté 98%