Learn More
4-Chlorobenzyl Methyl Sulfone, TRC
Code produit 30367816
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30367816 500 mg 500mg
30359159 1 g 1g
30367519 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30367816 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC650980500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5925-80-4
Formule moléculaire C8 H9 Cl O2 S
Poids moléculaire (g/mol) 204.67
Synonyme Benzene, 1-chloro-4-[(methylsulfonyl)methyl]-, Sulfone, p-chlorobenzyl methyl (6CI,7CI,8CI), 1-Chloro-4-[(methylsulfonyl)methyl]benzene, 4-Chlorobenzyl methyl sulfone
Nom IUPAC 1-chloro-4-(methylsulfonylmethyl)benzene
SMILES CS(=O)(=O)Cc1ccc(Cl)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chlorobenzyl methyl sulfone
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C8H9ClO2S/c1-12(10,11)6-7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5H,6H2,1H3
Poids de la formule 204.0012