Learn More
4-chlorobenzylamine, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11344749
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11344749 5 g 5g
11411748 25 g 25g
11421748 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11344749 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13984.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 104-86-9 | C7H8ClN | 141.598 g/mol
4-Chlorobenzylamine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 4-chlorobenzylamine est utilisée comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants et le dioxyde de carbone.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 104-86-9
Formule moléculaire C7H8ClN
Poids moléculaire (g/mol) 141.598
Numéro MDL MFCD00008121
Clé InChI YMVFJGSXZNNUDW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chlorobenzylamine, 4-chlorophenyl methanamine, p-chlorobenzylamine, benzenemethanamine, 4-chloro, 1-4-chlorophenyl methanamine, 4-chloro-benzylamine, benzylamine, p-chloro, 4-chlorophenyl methylamine, para-chlorobenzylamine, chembl13218
CID PubChem 66036
Nom IUPAC (4-chlorophényl)méthanamine
SMILES C1=CC(=CC=C1CN)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chlorobenzylamine
Densité 1.16
Point d’ébullition 229°C
Point d’éclair 90°C (194°F)
Odeur Amine-like
Indice de réfraction 1.559
Quantité 5 g
Numéro UN UN2735
Beilstein 507949
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Not miscible in water.
Poids de la formule 141.6
Pourcentage de pureté ≥97%